Dokumenty
5.05316
Sigma-Aldrich
PHA-543,613
Synonim(y):
PHA-543,613, N-[(3R)-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl]furo[2,3-c]pyridine-5-carboxamide, Alpha 7 Nicotinic Acetylcholine Receptor (α7 nAChR) Agonist, PHA-543613
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H17N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
271.31
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
≥98% (HPLC)
Poziom jakości
Postać
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: 20 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C15H17N3O2/c19-15(12-7-11-3-6-20-14(11)8-16-12)17-13-9-18-4-1-10(13)2-5-18/h3,6-8,10,13H,1-2,4-5,9H2,(H,17,19)/t13-/m0/s1
Klucz InChI
IPKZCLGGYKRDES-ZDUSSCGKSA-N
Opis ogólny
A potent agonist highly selective for α7 nicotinic acetylcholine receptor (α7 nAChR). Bioavaible admitted orally. Widely used in studies of the functional roles of α7 nAChR in learning and memory, sensory gating, and cognitive functions as well as Schizophrenia and Alzheimer′s disease.
Działania biochem./fizjol.
Primary Target
α7 nAChR
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Rekonstytucja
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Inne uwagi
Mazurov, A., et al., 2011. J. Med. Chem.54, 7943.
Wishka, G., et al., 2006. J. Med. Chem.49, 4425.
Faghih, R., et al., 2008. J. Med. Chem.51, 701.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1