Przejdź do
423173
(Hydroxypropyl)methyl cellulose
average Mn ~120,000
Synonim(y):
Cellulose & cellulose derivatives
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
599,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
MDL number:
599,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
mol wt
average Mn ~120,000
extent of labeling
1.1-1.6 mol methoxy per mol cellulose (D.S.), 21 wt. % methoxy, 0.1-0.3 mol propylene oxide per mol cellulose (M.S.), 5 wt. % propylene oxide
surface tension
43-55 dyn/cm, 25 °C, 0.05 wt. %
viscosity
100,000 cP, 2 wt. % in H2O(20 °C, Ubbelohde)(lit.)
transition temp
gel point 70-90 °C
SMILES string
O3[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3COCC(O)C)OCC(O)C)OCC(O)C)OCC(O)C)O[C@@H]4[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]4OCC(O)C)OCC(O)C)OCC(O)C)COCC(O)C.O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1COC)OC)OC)OC)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2OC)OC)OC)COC
InChI
1S/C36H70O19.C20H38O11/c1-19(37)9-45-17-27-29(47-11-21(3)39)31(48-12-22(4)40)34(51-15-25(7)43)36(54-27)55-30-28(18-46-10-20(2)38)53-35(52-16-26(8)44)33(50-14-24(6)42)32(30)49-13-23(5)41;1-21-9-11-13(23-3)15(24-4)18(27-7)20(30-11)31-14-12(10-22-2)29-19(28-
InChI key
PUSNGFYSTWMJSK-GSZQVNRLSA-N
Application
Thickener for aqueous and non-aqueous systems, clear films with grease resistance, binders, lubricants, steric stabilizer and water retention aid.
Features and Benefits
Dissolves in water, undergoes reversible gelation upon heating, non-ionic, does not complex with ionic species and is surface active and enzyme resistant. Solutions are pseudoplastic.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
423238H8384423203
description
average Mn ~120,000
description
average Mn ~10,000
description
viscosity 40-60 cP, 2 % in H2O(20 °C)(lit.)
description
average Mn ~86,000
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
surface tension
43-55 dyn/cm, 25 °C, 0.05 wt. %
surface tension
43-55 dyn/cm, 25 °C, 0.05 wt. %
surface tension
-
surface tension
43-55 dyn/cm, 25 °C, 0.05 wt. %
transition temp
gel point 70-90 °C
transition temp
gel point 58-64 °C
transition temp
-
transition temp
gel point 58-64 °C
mol wt
average Mn ~120,000
mol wt
average Mn ~10,000
mol wt
~22 kDa
mol wt
average Mn ~86,000
extent of labeling
21 wt. % methoxy, 0.1-0.3 mol propylene oxide per mol cellulose (M.S.), 1.1-1.6 mol methoxy per mol cellulose (D.S.), 5 wt. % propylene oxide
extent of labeling
29 wt. % methoxy, 7 wt. % propylene oxide, 1.8-2.0 mol methoxy per mol cellulose (D.S.), 0.2-0.3 mol propylene oxide per mol cellulose (M.S.)
extent of labeling
-
extent of labeling
1.8-2.0 mol methoxy per mol cellulose (D.S.), 0.2 mol propylene oxide per mol cellulose (M.S.), 29 wt. % methoxy, 7 wt. % propylene oxide
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (Hydroxypropyl)methyl cellulose
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)