Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 673,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2030,00 zł |
Informacje o tej pozycji
673,00 zł
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
O=C(N[C@H]1CN2CC[C@H]1CC2)c3cc4ccoc4cn3
InChI
1S/C15H17N3O2/c19-15(12-7-11-3-6-20-14(11)8-16-12)17-13-9-18-4-1-10(13)2-5-18/h3,6-8,10,13H,1-2,4-5,9H2,(H,17,19)/t13-/m0/s1
InChI key
IPKZCLGGYKRDES-ZDUSSCGKSA-N
Gene Information
human ... CHRNA7(1139)
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: ≥20 mg/mL | solubility DMSO: 30 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL | solubility H2O: 25 mg/mL, clear |
| color white to off-white | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PHA-543613
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?