Kluczowe dokumenty
GE27-4110-01
Poly (A)
Cytiva 27-4110-01, pack of 100 mg
Synonim(y):
Kwas poliadenylowy, Poliadenylowany RNA
About This Item
Kod UNSPSC:
41116006
NACRES:
NA.51
opakowanie
pack of 100 mg
producent / nazwa handlowa
Cytiva 27-4110-01
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Polyadenylic acid (Poly(A)), a single-stranded RNA homopolymer, has an average chain length of >200 nucleotides. It is ribonuclease tested.
Działania biochem./fizjol.
Polyadenylic acid (Poly(A)) is mainly used in drug development research to assess the binding of possible therapeutic drugs to mRNA.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)