Kluczowe dokumenty
5.05206
Sigma-Aldrich
Fotochromowy aktywator kanału TrpA1, Optovin
Synonim(y):
(E)-5-((2,5-dimetylo-1-(pirydyn-3-ylo)-1H-pirol-3-ylo)metyleno)-2-tioksotiazolidyn-4-on, PDSP 22594, Transient Receptor Potential A1 Ion Channel Activator I, TrpA1 Channel Activator I
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H13N3OS2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
315.41
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41106609
NACRES:
NA.77
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Próba
≥95% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
powder
siła działania
2 μM EC50
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
yellow
rozpuszczalność
DMSO: 100 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
S1C(=S)NC(=O)C1=Cc2c([n](c(c2)C)c3cnccc3)C
InChI
1S/C15H13N3OS2/c1-9-6-11(7-13-14(19)17-15(20)21-13)10(2)18(9)12-4-3-5-16-8-12/h3-8H,1-2H3,(H,17,19,20)
Klucz InChI
YISGMOZSGOGYOU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Pochodna rodaniny, która działa jako odwracalny, fotoaktywowany (λmax = 415 nm) i wysoce selektywny aktywator kanału TrpA1, przypuszczalnie poprzez aktywowany światłem mechanizm alkilacji cysteiny poprzez α,β-nienasyconą grupę alkenową cząsteczki rodaniny Optovin i umożliwia indukowaną światłem pierwotną odpowiedź wapniową mysiego DRG w sposób zależny od TrpA1 i HC-030031- (Cat. Nr 648485), umożliwiając aktywację indukowaną światłem tylko w transfekantach HEK293T z ekspresją hTrpA1, ale nie TrpV1- lub TrpM8. Jego skuteczność in vivo wykazano w indukowanej światłem aktywności motorycznej danio pręgowanego (EC<sub>50</sub>/EC<sub>max</sub> = 2 µM/3 µM; przy >1.6 µW/min 387-405 nm) i indukowaną laserem o niskiej mocy 405 nm reakcję potrząsania głową/skrętu u myszy (0,3 µmol Optovin/20 uL DMSO/ucho stosowane miejscowo przed oświetleniem laserowym). Wykazuje niewielką lub żadną aktywność hamującą wobec hERG lub panelu 50 ludzkich i gryzoniowych receptorów, kanałów i transporterów OUN.
Działania biochem./fizjol.
Główny cel
TrpA1
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Inne uwagi
Kokel, D., et al. 2013, Nat. Chem. Biol.9, 257.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3