Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1200,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H27N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
269.38
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])O.[N+H](C(C)C)(C(C)C)CCNC(=O)CN1CCCC1=O
InChI
1S/C14H27N3O2.H2O4S/c1-11(2)17(12(3)4)9-7-15-13(18)10-16-8-5-6-14(16)19;1-5(2,3)4/h11-12H,5-10H2,1-4H3,(H,15,18);(H2,1,2,3,4)
InChI key
ACSROKXFXFNERX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Pramiracetam is a potent nootropic agent that is a member of the racetam drug family. Pramiracetam improves cognitive deficits associated with traumatic brain injuries. Also, pramiracetam is a specific inhibitor of prolyl endopeptidase.
Pramiracetam is a potent nootropic agent.
Pramiracetam plays an important role in spatial learning and memory in rats.[1] It is considered as a memory enhancing agent and is stronger than piracetam.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed) | solubility H2O: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to light brown | color white to beige | color white to beige |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?