5.04904
Ifenprodil Hemitartrate
Synonim(y):
Ifenprodil Hemitartrate, erythro-4-(2-(4-Benzylpiperidin-1-yl)-1-hydroxypropyl)phenol hemitartrate
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
solid
siła działania
0.15 μM IC50
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: 100 mM
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/2C21H27NO2.C4H6O6/c2*1-16(21(24)19-7-9-20(23)10-8-19)22-13-11-18(12-14-22)15-17-5-3-2-4-6-17;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2*2-10,16,18,21,23-24H,11-15H2,1H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t;;1-,2-/m..1/s1
Klucz InChI
DMPRDSPPYMZQBT-CEAXSRTFSA-N
Opis ogólny
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Działania biochem./fizjol.
GluN1/N2B subtype NMDA receptors
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Kishimoto, A., et al. 2013. J. Clin. Psychopharmacol.33, 143.
Bhat, J., et al. 2013. Mol. Pharmacol.83, 9.
Amico-Ruvio, S., et al. 2012. 82, 1074, 81.
Bhattacharya, P., et al. 2012. Med. Hypotheses.79, 516.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3