Kluczowe dokumenty
Z516821
Sigma-Aldrich
Aldrich® two-neck round-bottom flask
capacity 50 mL, Joints: ST/NS 14/20 (2)
Synonim(y):
bottom flask, flask round, round flask
Wybierz wielkość
1 EA
337,00 zł
337,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
337,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
337,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass
round bottom flask
two-neck
Połączenie
Joints: ST/NS14/20 (2)
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper Joint
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
pojemność
50 mL
Opis ogólny
Kątowe złącza ST. Z516929 i Z516953 mają złącza boczne 24/40.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)