Kluczowe dokumenty
5.04844
Sigma-Aldrich
Sól sodowa kwasu 7-chlorokynureninowego
Synonim(y):
Sól sodowa kwasu 7-chloro-4-hydroksychinolino-2-karbo-ksylowego
Wybierz wielkość
10 MG
376,00 zł
376,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
376,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H5ClNNaO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
245.59
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.77
376,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥99% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
solid
siła działania
0.56 μM IC50
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
water: 100 mM
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Na+].Clc1cc2[nH]c(c[c](c2cc1)=O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C10H6ClNO3.Na/c11-5-1-2-6-7(3-5)12-8(10(14)15)4-9(6)13;/h1-4H,(H,12,13)(H,14,15);/q;+1/p-1
Klucz InChI
IFZYIORLNGNLEI-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Bardzo silny, rozpuszczalny w wodzie antagonista kompleksu receptorów NMDA działający w niewrażliwym na strychninę miejscu wiązania glicyny (IC50 = 0,56 µM). Jest również silnym inhibitorem transportera glutaminianu. Często stosowany w badaniach neuroprotekcji i schizofrenii.
Działania biochem./fizjol.
Główny cel
Receptory NMDA
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Kemp, J., et al. 1988. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.85, 6550.
Kretschmer, D., et al. 1995. Eur. J. Pharmacol.280, 37.
Bartlett, D., et al. 1999. Neuropharmacol.37, 839.
Moroni, F., et al. 1991. Eur. J. Pharmacol.199, 32.
Stone, W., et al. 2012. FEBS J.279, 1386.
Vécsei, L., et al. 2012. Nat. Rev. Drug Disc.12, 64.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1