5.00526
NOX Inhibitor VII, Thr101
Synonim(y):
NOX Inhibitor VII, Thr101, NADPH Oxidase Inhibitor VII, 6-Fluoro-2- o-tolylbenzo[d]isothiazol-3(2H)-one, 6-Fluoro-2-(2-methylphenyl)-1,2-benzothiazol-3(2H)-one
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98% (HPLC)
Poziom jakości
Postać
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
light brown
rozpuszczalność
DMSO: 50 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content. Please refer to the vial label or the certificate of analysis for the batch-specific molecular weight. The molecular weight provided represents the baseline molecular weight without water.
Działania biochem./fizjol.
blocks p22phox c-terminal PRD (proline-rich domain) and p47phoxbis-SH3 interaction
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3