Kluczowe dokumenty
5.00519
Sigma-Aldrich
SKP2 E3 Ligase Inhibitor I, C1
Synonim(y):
p21/Cip1/Waf1 Activator I; p27/Kip1 Activator I, S-phase Kinase-associated Protein 2 Inhibitor I; SCF SKP2 Inhibitor I, CRL1 SKP2 Inhibitor I, ( Z)-2-(4-Bromo-2-((4-okso-3-(pirydyn-3-ylometylo)-2-tioksotiazolidyn-5-ylideno)met
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H13BrN2O4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
465.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Produkt 5.00519 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Próba
≥99% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
orange-brown
rozpuszczalność
DMSO: 10 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
S1\C(=C/c3c(ccc(c3)Br)OCC(=O)O)\C(=O)N(C1=S)Cc2cnccc2
InChI
1S/C18H13BrN2O4S2/c19-13-3-4-14(25-10-16(22)23)12(6-13)7-15-17(24)21(18(26)27-15)9-11-2-1-5-20-8-11/h1-8H,9-10H2,(H,22,23)/b15-7-
Klucz InChI
IYCJJVVXEHZJHE-CHHVJCJISA-N
Opis ogólny
A cell-permeable rhodanine compound that upregulates cellular p21Cip1/Waf1 and p27Kip1 protein levels (10 µM for 16 h in 501 Mel cultures) by preventing Skp2-Cks1-mediated substrate recruitment without affecting the F-box E3 ubiquitin ligase Skp2 interaction with Cks1 or the SCF (Skp1-cullin1-F-box) complex. Shown to inhibit the proliferation of human breast cancer MCF-7 and melanoma 501 Mel cells (IC50 = 8 and 30 µM, respectively; 16 h incubation). Unlike SMIP004, C1 does not affect cellular Cyclin E/CDK2 kinase activity or Skp2 level.Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content. Please refer to the vial label or the certificate of analysis for the batch-specific molecular weight. The molecular weight provided represents the baseline molecular weight without water.
Działania biochem./fizjol.
Cell permeable: yes
Primary Target
disrupts p27-Skp2 interaction
Reversible: yes
Opakowanie
Packaged under inert gas
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Rekonstytucja
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C. Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Use only fresh DMSO for reconstitution.
Inne uwagi
Rico-Bautista, E., and Wolf, D.A. 2012. Chem. Biol.19, 1497.
Wu, L., et al. 2012. Chem. Biol.19, 1515.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
Wybierz różne typy inhibitorów proteaz w zależności od potrzeb, aby zapobiec degradacji białek podczas izolacji i charakteryzacji oraz zabezpieczyć białka podczas przygotowywania próbek.