Przejdź do
SML3590
Benzonatate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-​(Butylamino)​-benzoic acid 3,​6,​9,​12,​15,​18,​21,​24,​27-​nonaoxaoctacos-​1-​yl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
493,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1730,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H53NO11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
603.74
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.25
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
oil
Storage condition:
desiccated
493,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
oil
storage condition
desiccated
color
colorless to orange
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
N(CCCC)c1ccc(cc1)C(=O)OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC
InChI
1S/C30H53NO11/c1-3-4-9-31-29-7-5-28(6-8-29)30(32)42-27-26-41-25-24-40-23-22-39-21-20-38-19-18-37-17-16-36-15-14-35-13-12-34-11-10-33-2/h5-8,31H,3-4,9-27H2,1-2H3
InChI key
MAFMQEKGGFWBAB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Antitussive drug
Benzonatate is a non-narcotic antitussive medication with sodium channel-blocking properties. Benzonatate is a ligand of both central and peripheral respiratory mucosal stretch receptors.
Disclaimer
Hygroscopic
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML3329SML3463SML3507
form
oil
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
color
colorless to orange
color
white to beige
color
, Red to very dark purple
color
white to beige
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)