Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H19NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.30
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
assay
≥99% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 100 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(c1c(cc(cc1)CCCC)C)C(=O)C
InChI
1S/C13H19NO/c1-4-5-6-12-7-8-13(10(2)9-12)14-11(3)15/h7-9H,4-6H2,1-3H3,(H,14,15)
InChI key
ZFVMECVBUGMWIX-UHFFFAOYSA-N
General description
Wykazano, że przepuszczalny dla komórek związek fenyloacetamidowy reguluje w górę poziom p21Cip1/Waf1 i/lub p27Kip1 w hodowlach raka prostaty LNCaP, PC3, DU145, ale nie HeLa (fałd kontrolnych poziomów p21/27 = odpowiednio 2,7/2,1, 1,7/1,1, 1,7/1,3 i 1.1/1,1, odpowiednio; 24 h 40 µM leczenia) z jednoczesną regulacją w dół ligazy ubikwityny F-box E3 Skp2 i opóźnionym przejściem cyklu komórkowego G1 do S (populacja G1 z / bez 24 h 40 µM leczenia lekiem = 81.7%/70.8%, 58.5%/42.2%, 75.7%/40.5%, odpowiednio; populacja S z/ bez 24 h 40 µM leczenia lekiem = 7.9%/18.0%, 14.3%/26.7%, 14.1%/44.0%, odpowiednio), wykazując brak widocznego wpływu na progresję cyklu komórkowego lub poziomy p21 i p27 w nienowotworowym ludzkim fibroblaście IMR90. Aktywność antyproliferacyjna SMIP004 przeciwko LNCaP, PC3, DU145 w tworzeniu kolonii na miękkim agarze ma głównie charakter cytostatyczny, a efekt cytotoksyczny SMIP004 obserwuje się tylko w hodowlach LNCaP w wysokich stężeniach (IC50 = 40 i 2,4 µM, odpowiednio, przy 72-godzinnym lub 96-godzinnym leczeniu), ale nie PC3 lub DU145, nawet w stężeniach tak wysokich jak 80 µM i do 96 godzin.
Biochem/physiol Actions
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Rico-Bautista, E., i Wolf, D.A. 2012. Chem. Biol.19, 1497.
Rico-Bautista, E., et al. 2010. BMC Biol.8, 153.
Rico-Bautista, E., et al. 2010. BMC Biol.8, 153.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?