Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 g | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 601,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Quality Level
description
Merck USA index - 14, 6344
assay
≥90% (enzymatic)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white
solubility
water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li+].[P](=O)(O[P](=O)(OC[C@H]3O[C@H]([C@@H]([C@@H]3O)O)[n]4c5ncnc(c5nc4)N)O)(OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@@H]1[O-])[O-])[n+]2cc(ccc2)C(=O)N)O
InChI
1S/C21H26N7O14P2.Li/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33;/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,30,32H,5-6H2,(H2,23,33)(H,34,35)(H,36,37)(H2,22,24,25);/q-1;+1/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-;/m1./s1
InChI key
VKCIQQTYIUNWEW-QYZPTAICSA-N
General description
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| solubility water: soluble | solubility water: 200 mg/mL | solubility water: 50 mg/mL | solubility 0.001% aqueous buffer, pH 7.0: soluble |
| assay ≥90% (enzymatic) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC), ≥93% (enzymatic) | assay ≥95% (enzymatic) |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| color white | color white to off-white | color yellow | color off-white |
| shipped in ambient | shipped in wet ice | shipped in ambient | shipped in ambient |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 481915-1GM | 04055977225662 |