444219-M
Substrat MMP-1 III, fluorogeniczny
An excellent quenched fluorescence substrate for MMP-1.
Synonim(y):
MMP-1 Substrate III, Fluorogenic
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥94% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
yellow
rozpuszczalność
50% acetic acid: soluble
fluorescencja
λex ~365 nm
λem ~450 nm
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Wygaszony substrat fluorescencyjny dla MMP-1
Ostrzeżenie
Sekwencja
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Inne uwagi
Green, M., et al. 1992. Medicinal Chemistry Annual Meeting, poster (Abstr. 41).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1