Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1540,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1540,00 zł
biological source
human
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥98% (HPLC), ≥98% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
mol wt
42.7 kDa
packaging
pkg of 10 μg
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
color
white to off-white
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... MMP1(4312)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture | description recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture | description recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC), suitable for cell culture | description clone SL-1 IID4, Chemicon®, from mouse |
| assay ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC), ≥98% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC) | assay - |
| Gene Information human ... MMP1(4312) | Gene Information human ... MMP2(4313) | Gene Information human ... TIMP1(7076) | Gene Information human ... MMP3(4314) |
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source mouse |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) immunoprecipitation (IP): suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable, ELISA: suitable |
| form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized | form - |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10043-52-4
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?