Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 919,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C44H61N13O13S1
Masa cząsteczkowa:
1012.10
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
919,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
MMP 2 / MMP 9 Substrate,
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥78%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Matrix metalloproteinases (MMP) are a family of zinc-dependent endopeptidases that degrade matrix proteins. MMPs include collagenases, gelatinases, matrilysins, enamelysins, metalloelastases, stromelysins and other structural protein and receptor lysins. The activity of these enzymes is selectively inhibited or measured by appropriately labeled peptides. DNP-Pro-Leu-Gly-Met-Trp-Ser-Arg (DNP-PLGMWSR), Dnp-Pro-Leu-Gly-Leu-Trp-Ala-D-Arg-NH2 (DNP-PLGLWA-D-R-NH2), Dnp-Pro-Gln-Gly-Ile-Ala-Gly-Gln-D-Arg-OH (DNP-PQGIAGQ-D-R-OH) and MOCAc [(7-methoxy coumarin-4-yl) acetyl]-RPKPYANvaWMK(Dnp[2,4-dinitrophenyl])-NH(2) are substrates for matrix metalloproteinase 2 and matrix metalloproteinase 9.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition protect from light |
| composition Peptide Content, ≥78% | composition Peptide Content, ≥80% | composition Peptide Content, ≥80% | composition Peptide Content, ≥80% |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?