Przejdź do
373227
Inhibitor MDM2 VII, MEL23
The MDM2 Inhibitor VII controls the biological activity of MDM2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonim(y):
Inhibitor ligazy E3 MDM2-MDMX, 3-butylo-6-hydroksy-5-(2,3,4,9-tetrahydro-1H-pirydo[3,4-b]indol-1-ylo)pirymidyn-2,4(1H,3H)-dion
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Przewidywany termin wysyłki26 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1040,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H22N4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
354.40
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
1040,00 zł
Przewidywany termin wysyłki26 maja 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: 2.5 mg/mL, clear, pale yellow
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1=C(C(N(CCCC)C(N1)=O)=O)C(NCC2)C3=C2C4=C(N3)C=CC=C4
General description
Przepuszczalny dla komórek związek tetrahydro-β-karbolinylobarbituranowy, który selektywnie hamuje aktywność ligazy E3 heterokompleksu Mdm2-MdmX w stosunku do homokompleksu Mdm2-Mdm2 (odpowiednio 70,6% vs. 17.6%, odpowiednio, przy 100 µM inhibitora), bez wpływu na tworzenie kompleksu Mdm2-MdmX lub aktywność Roc1-Cul1 i BRCA1-BARD1, dwóch innych kompleksów ligazy, które również wykorzystują UbcH5C jako enzym sprzęgający Ub. Skutecznie hamuje zależną od aktywności ligazy E3 Mdm2-MdmX ubikwitynację i proteasomalną degradację komórkowego Mdm2 i p53 (efektywne stężenie = 14 µM w hodowlach U2OS, RKO i HCT116) oraz zapobiega degradacji MdmX indukowanej uszkodzeniem DNA w komórkach MCF7 po leczeniu etopozydem 50 µM. Wykazano, że indukuje śmierć komórek RKO i MEF w sposób zależny od p53 i Mdm2. W przeciwieństwie do Nutlin-3 (nr kat. 444143 i 444151), MEL23 nie działa poprzez zakłócanie interakcji Mdm2-p53.
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Herman, A.G., et al. 2011. Cancer Discovery1, 312.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
444143444151MABE340
form
solid
form
solid
form
liquid
form
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (TLC and HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2.5 mg/mL, clear, pale yellow
solubility
DMSO: 25 mg/mL, ethanol: 25 mg/mL
solubility
-
solubility
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Wybierz różne typy inhibitorów proteaz w zależności od potrzeb, aby zapobiec degradacji białek podczas izolacji i charakteryzacji oraz zabezpieczyć białka podczas przygotowywania próbek.
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
Alyssa M Klein et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 118(44) (2021-10-31)
The p53 tumor suppressor protein, known to be critically important in several processes including cell-cycle arrest and apoptosis, is highly regulated by multiple mechanisms, most certifiably the Murine Double Minute 2-Murine Double Minute X (MDM2-MDMX) heterodimer. The role of MDM2-MDMX
Rafaela Muniz de Queiroz et al.
Nature communications, 15(1), 7132-7132 (2024-08-21)
Although the E3 ligase Mdm2 and its homologue and binding partner MdmX are the major regulators of the p53 tumor suppressor protein, it is now evident that Mdm2 and MdmX have multiple functions that do not involve p53. As one
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
373227-10MG04055977190991