Kluczowe dokumenty
444105
Sigma-Aldrich
Mysie mAb przeciwko receptorowi 6-fosforanu mannozy (2G11)
liquid, clone 2G11, Calbiochem®
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2G11, monoclonal
Formularz
liquid
zawiera
≤0.1% sodium azide as preservative
reaktywność gatunkowa
bovine, monkey, human
spodziewany brak reakcji z
hamster
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotyp
IgG2a
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... M6PR(4074)
Opis ogólny
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne. Rozpoznaje białko receptora 6-fosforanu mannozy.
Rozpoznaje białko receptora 6-fosforanu mannozy o masie około 300 kDa.
To mysie mAb przeciwko receptorowi 6-fosforanu mannozy (2G11) zostało zatwierdzone do stosowania w immunoblottingu, IF, IHC, IP do wykrywania receptora 6-fosforanu mannozy.
Immunogen
Bydło
Epitop: w domenie zewnątrzkomórkowej
natywny bydlęcy receptor niezależny od kationów (CI)-mannozy-6-fosforanu
Zastosowanie
Immunoblotting (1 µg/ml, nieredukujący, patrz komentarze)
Immunofluorescencja (patrz komentarze)
Immunohistochemia (2-5 µg/ml)
Immunoprecypitacja (patrz komentarze)
Opakowanie
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Postać fizyczna
W PBS.
Rekonstytucja
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Inne uwagi
Dintzis, S., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 12159.
Dintzis, S., and Pfeffer, S. 1990. EMBO J.9, 77.
Nie wykrywa MPR w komórkach chomika (CHO). Nie nadaje się do immunoblottingu w warunkach redukujących. Zgłaszano również, że to przeciwciało działa w immunoprecypitacji i immunofluorescencji. Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować właściwe rozcieńczenie robocze.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jennifer Hirst et al.
Human molecular genetics, 24(17), 4984-4996 (2015-06-19)
Adaptor proteins (AP 1-5) are heterotetrameric complexes that facilitate specialized cargo sorting in vesicular-mediated trafficking. Mutations in AP5Z1, encoding a subunit of the AP-5 complex, have been reported to cause hereditary spastic paraplegia (HSP), although their impact at the cellular