Dokumenty
437707
Sigma-Aldrich
Lipase, Chromobacterium viscosum
Synonim(y):
Lipase, Chromobacterium viscosum
About This Item
Numer CAS:
Numer EC enzymu:
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.54
Postać
solid
Poziom jakości
aktywność właściwa
≥2500 units/mg dry wt.
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
off-white
pI 
(1) 3.7, (2) 7.3
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
Klucz InChI
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
Opis ogólny
Native lipase from Chromobacterium viscosum. Catalyzes hydrolysis of triglycerides to glycerol and fatty acids.
Native lipase from Chromobacterium viscosum. Catalyzes the hydrolysis of triglycerides to glycerol and fatty acids. Has a pI of 3.7 and 7.3.
Note: 1 KU = 1000 units.
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Definicja jednostki
One unit is defined as the amount of enzyme that will release 1.0 µmol fatty acids from olive oil per min at 37°C, pH 8.0.
Rekonstytucja
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Reconstitute in 100 mM potassium phosphate buffer, pH 8.0, containing 1 mg/ml BSA.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1