420350
ICMT Inhibitor
The ICMT Inhibitor controls the biological activity of ICMT. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Synonim(y):
ICMT Inhibitor, 2-(5-(3-Methylphenyl)-1-octyl-1H-indol-3-yl)acetamide, 2-(1-Octyl-5-m-tolyl-1H-indol-3-yl) acetamide, Cysmethynil, Cysmethynil, Isoprenylcysteine Carboxyl Methyltransferase Inhibitor
Wybierz wielkość
993,00 zł
Przewidywany termin wysyłki10 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
993,00 zł
Przewidywany termin wysyłki10 kwietnia 2025Szczegóły
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
semisolid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
pale yellow
rozpuszczalność
DMSO: 100 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3