Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 693,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2760,00 zł 2346,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H7IN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.08
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
693,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL (clear solution, warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Ic1cc(ncn1)-c2ccccc2
InChI
1S/C10H7IN2/c11-10-6-9(12-7-13-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H
InChI key
ZTCJXHNJVLUUMR-UHFFFAOYSA-N
Application
4-IPP has been used as a macrophage migration inhibitory factor (MIF) in conditioned medium (CM) for in vitro migration assay.[1]
Biochem/physiol Actions
4-IPP is a cell permeable, potent macrophage migration inhibitory factor (MIF) antagonist that covalently modifies MIF N-terminal proline.
4-IPP is a cell permeable, potent macrophage migration inhibitory factor (MIF) antagonist.
4-Iodo-6-phenylpyrimidine (4-IPP) has the potential to be a new anti-polyploid therapeutic agent that may be utilized in patients with thyroid cancer to target polyploid tumor cells.[2] It suppresses osteoclastogenesis by blocking the IMF-κB pathway. 4-IPP can be employed as a therapeutic target for macrophage migration inhibitory factor (MIF) to treat pathologic osteolytic bone diseases and postmenopausal bone loss. It can prevent the development and motility of lung adenocarcinoma cells and can stimulate apoptosis and mitotic death of thyroid carcinomas.[3]
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp |
| solubility DMSO: 10 mg/mL (clear solution, warmed) | solubility DMSO: 5 mg/mL (clear solution) | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 5 mg/mL (warmed; clear solution) |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?