400053
Hygromycin B, Streptomyces sp., Sterile-Filtered Solution in 25 mM HEPES, Cell Culture-Tested
Hygromycin B is an aminoglycoside antibiotic that inhibits the growth of prokaryotic and eukaryotic microorganisms and mammalian cells. Inhibits protein synthesis by interfering with the translocation of the 70S ribosome and causes misreading of mRNA.
Synonim(y):
Hygromycin B, Streptomyces sp., Sterile-Filtered Solution in 25 mM HEPES, Cell Culture-Tested
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥90% (HPLC)
Postać
liquid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C20H37N3O13/c1-23-7-2-5(21)9(26)15(10(7)27)33-19-17-16(11(28)8(4-25)32-19)35-20(36-17)18(31)13(30)12(29)14(34-20)6(22)3-24/h5-19,23-31H,2-4,21-22H2,1H3/t5-,6+,7+,8-,9+,10-,11+,12-,13-,14-,15-,16+,17+,18-,19+,20?/m1/s1
Klucz InChI
GRRNUXAQVGOGFE-KPBUCVLVSA-N
Opis ogólny
Ostrzeżenie
Postać fizyczna
Inne uwagi
Lee, M.G., and van der Ploeg, L.H. 1991. Gene105, 255.
Salauze, D., et al. 1990. Antimicrob. Agents Chemother.34, 1915.
Cullen, D., et al. 1987. Gene57, 21.
Santerre, R.F., et al. 1984. Gene30, 147.
Rao, S.N., et al. 1983. Antimicrob. Agents Chemother.24, 689.
Gonzalez, A., et al. 1978. Biochim. Biophys. Acta521, 459.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Produkty
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
Krzywa zabijania antybiotyków to eksperyment dawka-odpowiedź, w którym komórki ssaków są poddawane rosnącej ilości antybiotyku selekcyjnego.