382191-M
HMTase Inhibitor II, Chaetocin
Synonim(y):
HMTase Inhibitor II, Chaetocin, EHMT2/G9a Inhibitor II, HMT Inhibitor II, Histone Lysine Methyltransferase Inhibitor II, HMT Inhibitor II, Histone Lysine Methyltransferase Inhibitor II, EHMT2/G9a Inhibitor II
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥97% (HPLC)
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white to off-white
rozpuszczalność
DMSO: 1 mg/mL
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C30H28N6O6S4/c1-33-21(39)27-11-25(15-7-3-5-9-17(15)31-19(25)35(27)23(41)29(33,13-37)45-43-27)26-12-28-22(40)34(2)30(14-38,46-44-28)24(42)36(28)20(26)32-18-10-6-4-8-16(18)26/h3-10,19-20,31-32,37-38H,11-14H2,1-2H3
Klucz InChI
PZPPOCZWRGNKIR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Greiner, D., et al. 2005. Nat. Chem. Biol.1, 143.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3