Przejdź do
5.06069
Chlorowodorek 3-Deazaneplanocyny A
InSolution, ≥98%, 25 mM aqueous solution, EZH2 Inhibitor
Synonim(y):
3-Deazaneplanocin A, xHCl, yH₂O {x = 3 & y = 2}, (1S,2R,5R)-5-(4-amino-1H-imidazo[4,5-c]pirydyn-1-ylo)-3-(hydroksymetylo)cyklopent-3-en-1,2-diol, xHCl, yH₂O {x = 3 & y = 2}, NSC 617989, Inhibitor EZH2 InSolution, DZNep
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
725,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H14N4O3 · 3HCl · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
407.68
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
liquid
Storage condition:
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, protect from light
725,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, protect from light
storage temp.
−70°C
SMILES string
[n]2(c3c(nc2)c(ncc3)N)[C@H]1[C@@H]([C@@H](C(=C1)CO)O)O
InChI
1S/C12H14N4O3/c13-12-9-7(1-2-14-12)16(5-15-9)8-3-6(4-17)10(18)11(8)19/h1-3,5,8,10-11,17-19H,4H2,(H2,13,14)/t8-,10-,11+/m1/s1
InChI key
OMKHWTRUYNAGFG-IEBDPFPHSA-N
General description
Wykazano, że związek przepuszczalny dla komórek (w stężeniach 1 µM) hamuje trimetylację K27 na histonie H3 za pośrednictwem EZH2 i indukuje ekspresję genów regulujących cykl komórkowy, p21 i p27, a także regulatora śmierci komórkowej, FBXO32, w komórkach OCI-AML3 i HL-60, przy czym leczenie inhibitorem zwiększa poziom p16 w pierwszej, ale nie w drugiej z dwóch hodowli. W stężeniach od 200 nm do 2000 nM stwierdzono, że związek ten w sposób zależny od dawki zmniejsza ekspresję białek z grupy polikombin EZH2, SUZ12 i EED w hodowanych i pierwotnych ekstraktach komórek AML. W stężeniach do ≥ 1000 nM, DZNep w sposób zależny od dawki zwiększa odsetek komórek apoptotycznych do > ~ 38%, z większą siłą wobec hodowli OCI-AML3 niż HL-60 i hamuje wzrost kolonii do > ~ 85% dla obu linii komórkowych. W hodowlach OCI-AML3 leczenie 1000 nM wykazuje znaczny wzrost akumulacji komórek w fazie G0/G1 (58,5%) z jednoczesnym spadkiem liczby komórek w fazie S (35,2%) i G2/M(6,3%) cyklu komórkowego. Wykazano, że DZNep podawany w skojarzeniu z panobinostatem (PS) w dawkach od 200 nM do 1000 nM zmniejsza żywotność komórek w hodowlach OCI-AML3 i HL-60 skuteczniej niż sam DZNep, w sposób zależny od dawki. DZNep (1mg/kg, dwa razy w tygodniu, i.p.) i PS znacząco wydłużają przeżycie myszy, którym wszczepiono komórki HL-60 w porównaniu z leczeniem samym związkiem. DZNep jest również znanym inhibitorem hydrolazy S-adenozylo-L-homocysteiny (AdoHcy).
Biochem/physiol Actions
Główny cel
EZH2
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Physical form
Sterylnie filtrowany roztwór 25 mM (1 mg/98 µL) inhibitora metylotransferazy histonowej EZH2, DZNep (Cat. No. 252790) w H₂O.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić na porcje i zamrozić (-20°C). Podwielokrotności są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Ten produkt to 25 mM (1 mg/98 µL) sterylnie filtrowany roztwór wH2O.
Other Notes
Sun, F., et al. 2009. Mol. Cancer Ther.8, 3191.
Miranda, T.B., et al. 2009. Mol. Cancer Ther.8, 1579.
Fiscus, W., et al. 2009. Blood13, 2733.
Tan, J., et al. 2007. Genes Dev.21, 1050.
Chiang, P.K., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 4988.
Tseng, C.K., et al. 1989. J. Med. Chem.32, 1442.
Glazer, R.I., et al. 1986. Biochem. Biophys. Res. Commun.135, 688.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
2527905.005805.05052
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
liquid
form
solid
form
semisolid
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, protect from light, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Questions
  1. what is the concentration
    1 answer
    1. This product is a 25 mM (1 mg/98 µL) sterile-filtered solution in H₂O.