Kluczowe dokumenty
374813
Sigma-Aldrich
Hemocyjanina, Keyhole Limpet, Megathura crenulata, wysoka czystość, bez endotoksyn, glicerol
Hemocyanin, Keyhole Limpet, Megathura crenulata, High Purity, Endotoxin Free, is a large, multi-subunit, O2-carrying, metalloprotein that is used as a carrier protein in the production of antibodies.
Synonim(y):
KLH
Wybierz wielkość
25 MG
2120,00 zł
2120,00 zł
Przewidywany termin wysyłki17 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 MG
2120,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.25
2120,00 zł
Przewidywany termin wysyłki17 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥95% (size exclusion chromatography)
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
do not freeze
zanieczyszczenia
≤12 EU/mg Endotoxin
≥1.5 x 10⁻³ copper to protein ratio
≥4 mg/mL Protein
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opakowanie
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Postać fizyczna
W 75 mM NaCl, 40 mM fosforanie sodu, 50% glicerolu.
Uwaga dotycząca przygotowania
KLH jest niezwykle dużym kompleksem białkowym, który ma tendencję do agregacji i wytrącania się z roztworów. Podczas rozcieńczania KLH należy używać buforu i utrzymywać stężenie magnezu na poziomie ≥10 mM. Roztwory KLH należy przechowywać w temperaturze 4°C. NIE zamrażać, nie worteksować ani nie mieszać w celu rozpuszczenia KLH. Zamrażanie lub mieszanie KLH spowoduje agregację i wytrącanie białka.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2