Dokumenty
3730-OP
Millipore
Dextran Sulfate
OmniPur® Grade, Dextran Sulfate, 50% Solution Autoclaved.
About This Item
Kod UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.28
Poziom jakości
Postać
liquid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
haze-free tan to yellow
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
10-30°C
Opis ogólny
Specifications:
DNase: None detected
Protease: None detected
RNase: None detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2