371970
HA 1077, Dihydrochloride
A cell-permeable, reversible, and ATP-competitive Ca2+ antagonist with anti-vasospastic properties.
Synonim(y):
HA 1077, Dihydrochloride, Fasudil, (5-Isoquinolinesulfonyl)homopiperazine, 2HCl, PKG Inhibitor VII
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
white
rozpuszczalność
water: 1 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C14H17N3O2S/c18-20(19,17-9-2-6-15-8-10-17)14-4-1-3-12-11-16-7-5-13(12)14/h1,3-5,7,11,15H,2,6,8-10H2
Klucz InChI
NGOGFTYYXHNFQH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
PKA
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Swärd, K., et al. 2000. J. Physiol.522, 33.
Takizawa, S., et al. 1993. Eur. J. Pharmacol. 250, 431.
Seto, M., et al. 1991. Eur. J. Pharmacol.195, 267.
Shirotani, M., et al. 1991. J. Pharmacol. Exp. Ther.259, 738.
Asano, T., et al. 1990. Eur. J. Pharmacol.190, 365.
Sasaki, Y., and Sasaki, Y. 1990. Biochem. Biophys. Res. Commun.171, 1182.
Asano, T., et al. 1989. Br. J. Pharmacol. 98,1091.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3