Przejdź do
04536282001
Roche
DNaza I rekombinowana
grade I, from bovine pancreas, expressed in Pichia pastoris
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
2 x 10000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1030,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
12352204
Form:
lyophilized
Solubility:
water: soluble
Storage temp.:
2-8°C
1030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine pancreas
recombinant
expressed in Pichia pastoris
form
lyophilized
specific activity
(>10,000 U/bottle according to Kunitz (+25°C; DNA as substrate).)
mol wt
39  kDa
packaging
pkg of 2 × 10,000 U
manufacturer/tradename
Roche
concentration
≥70-90%
technique(s)
protein extraction: suitable
color
white to light yellow
solubility
water: soluble
suitability
suitable for molecular biology
NCBI accession no.
UniProt accession no.
application(s)
sample preparation
foreign activity
Proteases, none detected, RNase, none detected
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... DNASE1(282217)
General description
Właściwości: Endonukleaza specyficzna dla podwójnej nici, która wymaga kationów dwuwartościowych dla maksymalnej aktywności.
Aktywność: 10 000U/butelkę według Kunitza (+25°C; DNA jako substrat).
Definicja jednostki: Jedna jednostka to aktywność enzymu, która powoduje wzrost absorbancji o 0,001 na minutę w warunkach testu.
Degraduje jedno- i dwuniciowe DNA; aktywność dwuniciowa wymaga kationów dwuwartościowych dla maksymalnej aktywności.
Application
  • DNaza I, rekombinowana, stopień I jest stosowana do:Eliminacji DNA podczas procedur izolacji białek[1]
  • Analiza struktury chromatyny
  • Eliminacji DNA podczas przygotowywania próbek[2]
Features and Benefits
Zawartość
Liofilizat
Preparation Note
Aktywator: Enzym wymaga dwuwartościowych kationów dla maksymalnej aktywności. Specyficzność reakcji zależy od rodzaju użytego kationu. W obecności Mg2+ DNaza I powoduje jednoniciowe nacięcia w dsDNA, podczas gdy w obecności Mn2+ enzym wytwarza dwuniciowe przerwy.
Warunki przechowywania (roztwór roboczy): Długotrwałe przechowywanie rozpuszczonego enzymu
Rozpuszczalnikiem ogólnie zalecanym dla DNazy I jest woda. Po odtworzeniu DNazy I w wodzie, roztwór może być przechowywany przez 2 dni w temperaturze od 2 do 8 °C i przez 1 miesiąc w temperaturze od -15 do -20 °C. Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy przygotować odpowiednie porcje i unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Jednak w celu długotrwałego przechowywania należy ostrożnie rozpuścić DNazę I w jednym z buforów wymienionych poniżej. W buforze 1 enzym będzie stabilny przez kilka tygodni. Enzym będzie stabilny przez co najmniej 18 miesięcy, jeśli zostanie rozpuszczony w buforze 2, 3 lub 4 i przechowywany w zalecanych temperaturach.
Uwaga: Nie worteksować enzymu podczas rozpuszczania!
Bufor 1: 20 mM Tris-HCl, 20 mM MgCl2, 5 mM CaCl2, 0,1 mM ditioerytrytolu, 0.1 mM EDTA, 50% (v/v) glicerol, pH 8. Przechowywać ten roztwór w temperaturze od -15 do -25 °C; w tej temperaturze nie zamarza i zachowuje stabilność przez kilka tygodni.
Bufor 2: 20 mM Tris-HCl, 50 mM NaCl, 1 mM ditioerytrytol, 100 μg/ml BSA, 50% glicerol (v/v), pH 7,6. Roztwór należy przechowywać w temperaturze od -15 do -25 °C przez okres do 18 miesięcy; w tej temperaturze nie zamarza.
Bufor 3: 20 mM Tris-HCl, 1 mM MgCl2, 50% (w/v) glicerol, pH 7,5. Roztwór ten należy przechowywać w temperaturze od -15 do -25°C przez okres do 18 miesięcy; w tej temperaturze nie zamarza.
Bufor 4: 20 mM Tris-HCl, 1 mM MgCl2, pH 7,5. Odmierzyć odpowiednie ilości(np. 10 μl), szybko zamrozić w suchym lodzie i przechowywać w temperaturze -60°C lub niższej przez okres do 18 miesięcy. Rozmrażać tylko ilość potrzebną do każdego eksperymentu. Nie zamrażać ponownie. Wyrzucić resztki rozmrożonego roztworu.
Szczelnie zamknięte. Suche.
Other Notes
Jedna jednostka, według Kunitza, to aktywność enzymu, która w warunkach testu powoduje wzrost absorbancji przy 260 nm o 0,001/minutę w 1 ml. Aktywność objętościową określa się w 0,1 M octanie sodu, 5 mM MgSO4, pH 5,0.
Mieszanina testowa: DNA grasicy cielęcej (100 μg) inkubuje się z 20 do 50 U DNazy I w temperaturze +25 °C.
Wzrost absorbancji mierzy się przy 260 nm.
Uwaga: Warunki te są stosowane do oznaczania aktywności, zgodnie z Kunitz, ponieważ test Kunitz zapewnia wysoką powtarzalność i czułość. W przypadku stosowania tego enzymu do normalnych celów eksperymentalnych firma Roche zaleca stosowanie buforów inkubacyjnych odpowiednich dla danego zastosowania, np. wymienionych w standardowej literaturze (Sambrook i in., Curr. Prot. Mol. Biol. itp.).
Wyłącznie do badań naukowych. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
10104159001260913AMPD1
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
form
liquid
biological source
bovine pancreas
biological source
bovine pancreas
biological source
bovine pancreas
biological source
-
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
packaging
pkg of 2 × 10,000 U
packaging
pkg of 100 mg
packaging
-
packaging
-
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
sodium acetate buffer: soluble, water: soluble
solubility
-
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
hcodes
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)