370653
PknG Inhibitor
The PknG Inhibitor, also referenced under CAS 329221-38-7, controls the biological activity of PknG. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonim(y):
PknG Inhibitor, Mycobacterial Protein Kinase G Inhibitor, 2-(Cyclopropanecarbonylamino)-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxamide, AX20017
Wybierz wielkość
571,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
571,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 kwietnia 2025Szczegóły
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
light brown
rozpuszczalność
DMSO: 5 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[s]1c2c(c(c1NC(=O)C3CC3)C(=O)N)CCCC2
InChI
1S/C13H16N2O2S/c14-11(16)10-8-3-1-2-4-9(8)18-13(10)15-12(17)7-5-6-7/h7H,1-6H2,(H2,14,16)(H,15,17)
Klucz InChI
VATFNEMGBRWLHI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Walburger, A., et al. 2004. Science304, 1800.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3