Przejdź do
SML1334
WH-4-023
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2,6-Dimethylphenyl N-(2,4-dimethoxyphenyl)-N-[2-[[4-(4-methyl-1-piperazinyl)phenyl]amino]-4-pyrimidinyl]carbamate, KIN112
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
633,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H36N6O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
568.67
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
633,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN1CCN(C2=CC=C(NC3=NC=CC(N(C4=CC=C(OC)C=C4OC)C(OC5=C(C)C=CC=C5C)=O)=N3)C=C2)CC1
InChI
1S/C32H36N6O4/c1-22-7-6-8-23(2)30(22)42-32(39)38(27-14-13-26(40-4)21-28(27)41-5)29-15-16-33-31(35-29)34-24-9-11-25(12-10-24)37-19-17-36(3)18-20-37/h6-16,21H,17-20H2,1-5H3,(H,33,34,35)
InChI key
NBTNHSGBRGTFJS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
WH-4-023 (KIN112) is a potent and selective inihbitor of the tyrosine kinases Lck and Src with IC50 values of 2 nM for Lck and 6 nM for Src. WH-4-023 is a somewhat less potent inhibitor of salt-inducible kinases (SIKs) with IC50 values of 10, 22 and 60 nM for SIK 1, 2 and 3 respectively. WH-4-023 was found to support self-renewal of naive human embryonic stem cells, in particular in combination with PD 0325901 (PZ0162), CHIR99021 (SML1046), and SB-590885 (SML0501).
WH-4-023 (KIN112) is a potent and selective inihbitor of the tyrosine kinases Lck and Src.
WH-4-023 belongs to the Src kinase family. It stimulates apoptosis in GC-resistant T-acute lymphoblastic leukemia (T-ALL) cells.
Other Notes
WH-4-023 has been expertly reviewed and recommended by the Chemical Probes Portal. For more information, please visit the WH-4-023 probe summary on the Chemical Probes Portal website.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1445SML1168SML0757
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)