Przejdź do
793329
Biotyna-benzylotetrazyna
95%
Synonim(y):
Biotin-benzyl-tetrazine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1180,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2860,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H23N7O2S
Masa cząsteczkowa:
413.50
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
1180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
form
solid
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(CCCC[C@@H](SC1)[C@@]2([H])[C@]1([H])NC(N2)=O)NCC(C=C3)=CC=C3C4=NN=CN=N4
InChI
1S/C19H23N7O2S/c27-16(4-2-1-3-15-17-14(10-29-15)23-19(28)24-17)20-9-12-5-7-13(8-6-12)18-25-21-11-22-26-18/h5-8,11,14-15,17H,1-4,9-10H2,(H,20,27)(H2,23,24,28)/t14-,15?,17-/m1/s1
InChI key
GBJXXSUDJUYIIH-XZDBBAETSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
QBD10776QBD10199M042180
description
95%
description
>90% (HPLC)
description
>95% (HPLC)
description
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
form
solid
form
solid or viscous liquid
form
solid or viscous liquid
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
200
assay
95%
assay
>90% (HPLC)
assay
>95% (HPLC)
assay
≥96.0% (reversed phase HPLC), ≥97% (31P-NMR)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction suitability
reaction type: Biotinylations, reaction type: Pegylations
reaction suitability
reaction type: Biotinylations, reaction type: Pegylations
reaction suitability
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)