Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H21N3O5S2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
459.97
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Prinomastat hydrochloride, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 15 mg/mL (clear solution)
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.CC1(C)SCCN([C@H]1C(=O)NO)S(=O)(=O)c2ccc(Oc3ccncc3)cc2
InChI
1S/C18H21N3O5S2.ClH/c1-18(2)16(17(22)20-23)21(11-12-27-18)28(24,25)15-5-3-13(4-6-15)26-14-7-9-19-10-8-14;/h3-10,16,23H,11-12H2,1-2H3,(H,20,22);1H/t16-;/m0./s1
InChI key
UQGWXXLNXBRNBU-NTISSMGPSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Prinomastat is a matrix metalloprotease (MMP) inhibitor with selectivity for MMPs 2, 3, 9, 13, and 14. Inhibition of these MMPs has been postulated to block tumor invasion and metastasis. It is extremely potent at MMP-3 and MMP-2 with IC50s, 30 pM & 50 pM, respectively.
Prinomastat is a matrix metalloprotease (MMP) inhibitor.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?