356790
Glyphosine
A plant growth regulator that also enhances anti-B:9-23 TCR-dependent T cell activation by modulating murine class II MHC I-Ag7-mediated B:9-23 presentation on APCs.
Synonim(y):
Glyphosine, Cp41845, N,N-bis(Phosphonomethyl)glycine, 2-(bis(Phosphonomethyl)amino)acetic acid, Polaris, Cp41845, Polaris, N,N-bis(Phosphonomethyl)glycine, 2-(bis(Phosphonomethyl)amino)acetic acid
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (NMR)
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
water: 100 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C4H11NO8P2/c6-4(7)1-5(2-14(8,9)10)3-15(11,12)13/h1-3H2,(H,6,7)(H2,8,9,10)(H2,11,12,13)
Klucz InChI
OXHDYFKENBXUEM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Stadinski, B.D., et al. 2010. Proc. Natl. Acad. Sci. USA107, 10978.
Podesta, F.E., et al. 1987. Plant Cell Physiol.28, 375.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1