Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 20 mg | Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 625,00 zł | |
| 50 mg | Przewidywany termin wysyłki20 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1560,00 zł |
Informacje o tej pozycji
625,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
Nazwa produktu
Genistein, Soybean, A cell-permeable, reversible, substrate competitive inhibitor of protein tyrosine kinases, including autophosphorylation of epidermal growth factor receptor kinase (IC50 = 2.6 µM).
Quality Level
description
Merck USA index - 14, 4391
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 200 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[o]1c2c([c](c(c1)c3ccc(cc3)O)=O)c(cc(c2)O)O
InChI
1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)11-7-20-13-6-10(17)5-12(18)14(13)15(11)19/h1-7,16-18H
InChI key
TZBJGXHYKVUXJN-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
EGFR kinase
Other Notes
Wei, H., et al. 1995. Proc. Soc. Exp. Biol. Med. 208, 124.
Wei, H., et al. 1995. Carcinogenesis17, 73.
Kobayashi, S., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 9011.
Migita, K., et al. 1994. J. Immunol.153, 3457.
Spinozzi, F., et al. 1994. Leuk. Res.18, 431.
Dhar, A., et al. 1990. Mol. Pharmacol.37, 519.
Hill, T.D., et al. 1990. Science248, 1660.
Dean, N.M., et al. 1989. Biochem. Biophys. Res. Commun.165, 795.
Akiyama, T., et al. 1987. J. Biol. Chem.262, 5592.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - |
| form solid | form powder | form - | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level - |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename USP |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 200 mg/mL | solubility DMSO: soluble, ethanol: soluble | solubility - | solubility - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 345834-20MG | 04055977214376 |
| 345834-50MG | 04055977214383 |