The refractive index in solution is 1.358 +/- 0.002. We have not measured the refractive index of the dried form, however we expect it to increase when dry.
345789
FluorSave Reagent
Synonim(y):
mounting medium
Wybierz wielkość
648,00 zł
Dostępny w magazynieSzczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
648,00 zł
Dostępny w magazynieSzczegóły
Polecane produkty
Postać
liquid
Poziom jakości
zawiera
≤0.1% sodium azide as preservative
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
10-30°C
Opis ogólny
Ostrzeżenie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Klienci oglądali również te produkty
-
quel est l'indice de réfraction du fluorsave?