260961
DNA-PK Inhibitor II
The DNA-PK Inhibitor II, also referenced under CAS 154447-35-5, controls the biological activity of DNA-PK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonim(y):
DNA-PK Inhibitor II, NU7026, DNA-Dependent Protein Kinase Inhibitor II, 2-(Morpholin-4-yl)-benzo[h]chromen-4-one, LY293646
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Postać
crystalline solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL
methanol: 700 μg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C17H15NO3/c19-15-11-16(18-7-9-20-10-8-18)21-17-13-4-2-1-3-12(13)5-6-14(15)17/h1-6,11H,7-10H2
Klucz InChI
KKTZALUTXUZPSN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
DNA-PK
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Hollick, J.J., et al. 2003. Bioorg. Med. Chem. Lett.13, 3083.
Veuger, S.J., et al. 2003. Cancer Res.63, 6008.
Vlahos, C.J., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 5241.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3