Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H17NO3S2
Masa cząsteczkowa:
395.49
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
liquid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Przepuszczalny dla komórek disubstytuowany związek piranonowy, który działa jako silny i kompetycyjny względem ATP inhibitor kinazy ATM (IC50 = 13 nM;Ki = 2,2 nM). Wykazuje doskonałą selektywność w stosunku do innych kinaz z rodziny PIKK (IC50 = 2,5, 9,3, 16,6 µM odpowiednio dla DNA-PK, mTOR, PI 3-K; IC50 >100 µM dla PI 4-K i ATR) i wykazuje niewielką aktywność wobec panelu 60 innych kinaz nawet w stężeniach tak wysokich jak 10 µM. Hamuje zależną od ATM fosforylację białek komórkowych po promieniowaniu jonizującym (IR) i uwrażliwia komórki z ATM typu dzikiego, ale nie zmutowanym ATM, na cytotoksyczne działanie IR i czynników uszkadzających DNA.
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Physical form
10 mM (2 mg/506 µl) roztwór inhibitora kinazy ATM (nr kat. 118500) w DMSO.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Other Notes
Pereg, Y., et al. 2005. Proc. Natl. Acad. Sci. USA102, 5056.
Lau, A., et al. 2005. Nat. Cell Biol.7, 493.
Hickson, I., et al. 2004. Cancer Res.64, 9152.
Lau, A., et al. 2005. Nat. Cell Biol.7, 493.
Hickson, I., et al. 2004. Cancer Res.64, 9152.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Drażniący (B)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?