Przejdź do
234200
Kombretastatyna A-4
A synthetic Combretum caffrum-derived cell-permeable stilbenoid phenol that competes with colchicine tubulin binding and interferes with tubulin polymerization as well as cellular microtubule assembly
Synonim(y):
Kombretastatyna A4, CA4, inhibitor polimeryzacji tubuliny XVIII, NSC 817373, 2-metoksy-5-((1Z)-2-(3,4,5-trimetoksyfenylo)etenylo)-fenol, CA-4
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
706,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H20O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
316.35
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
706,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O(C)c1c(cc(cc1OC)\C=C\c2cc(c(cc2)OC)O)OC
InChI
1S/C18H20O5/c1-20-15-8-7-12(9-14(15)19)5-6-13-10-16(21-2)18(23-4)17(11-13)22-3/h5-11,19H,1-4H3/b6-5+
InChI key
HVXBOLULGPECHP-AATRIKPKSA-N
General description
Syntetyczny, przepuszczalny dla komórek fenol stilbenoidowy pochodzący z Combretum caffrum, który konkuruje z kolchicyną (nr kat. 234115) wiążąc tubulinę (o 96.4% przy równym stężeniu molowym; Ki = 1,1 µM) i zakłóca polimeryzację tubuliny (IC<sub>50</sub> = 2-3 µM), a także montaż mikrotubul komórkowych. Oprócz działania antymitotycznego i hamującego wzrost nowotworów in vitro (IC<sub>50</sub> = 7 nM w hodowlach L1210), CA4 działa również jako środek przeciwnaczyniowy i skutecznie indukuje martwicę komórek nowotworowych in vivo poprzez celowanie w cytoszkielet śródbłonka.
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Tron, G.C., et al. 2006. J. Med. Chem.49, 3033.
Griggs, J., et al. 2001. Lancet Oncol.2, 82.
Pettit, G.R., et al. 1989. Experientia45, 209.
Lin, C.M., et al. 1988. Mol. Pharmacol.34, 200.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C7744566323218860
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 50 mg/mL
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 100 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 50 mg/mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kombretastatyna A-4
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
234200-10MG04055977200126