Przejdź do zawartości
SCP0003
Proteasome Substrate 1, fluorogenic
≥95% (HPLC), lyophilized
Synonim(y):
Z-LLL-AMC, Z-Leu-Leu-Leu-AMC
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H48N4O7
Masa cząsteczkowa:
648.79
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Proteasome Substrate 1, fluorogenic,
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥80%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Z-Leu-Leu-Leu-AMC is a fluorogenic substrate for measuring the chymotrypsin-like peptidase activity of the 20S proteasome.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)