Kluczowe dokumenty
205528
Millipore
C12E8
Constituent of ATLAS G2127 and LUBROL PX. Non-ionic detergent useful for solubilization of membrane-bound proteins in their native state. Aggregation number: 123; HLB number: 13.1.
Synonim(y):
C12E8, Octaethyleneglycol Mono- n-dodecyl Ether
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H58O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
538.75
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Poziom jakości
Próba
≥98% (GC)
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
liczba agregacji
123
CMC
110 μM
rozpuszczalność
water: soluble
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C28H58O9/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-30-15-17-32-19-21-34-23-25-36-27-28-37-26-24-35-22-20-33-18-16-31-14-12-29/h29H,2-28H2,1H3
Klucz InChI
YYELLDKEOUKVIQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Constituent of ATLAS G2127 and LUBROL PX. Non-ionic detergent useful for solubilization of membrane-bound proteins in their native state. Aggregation number: 123; HLB number: 13.1.
Constituent of ATLAS G2127 and LUBROL PX. Non-ionic detergent useful for the solubilization of membrane-bound proteins in their native state (aggregation number 123; CMC 110 µM; HLB number: 13.1).
Ostrzeżenie
Toxicity: Irritant (B)
Rekonstytucja
Following reconstitution, store in the refrigerator (4°C). Stock solutions are stable for up to 1 week at 4°C.
Inne uwagi
Levy, D., et al. 1990. Biochemistry29, 9480.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3