203401
Bleomycin Sulfate, Streptomyces verticillus
Mixture of cytotoxic glycopeptides that inhibits DNA synthesis by reacting with DNA and causing strand scission.
Synonim(y):
Bleomycin Sulfate, Streptomyces verticillus
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥90% (A₂ + B₂, HPLC)
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
kolor
white to off-white
rozpuszczalność
water: 20 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C55H83N17O21S3.H2O4S/c1-20-33(69-46(72-44(20)58)25(12-31(57)76)64-13-24(56)45(59)82)50(86)71-35(41(26-14-61-19-65-26)91-54-43(39(80)37(78)29(15-73)90-54)92-53-40(81)42(93-55(60)88)38(79)30(16-74)89-53)51(87)66-22(3)36(77)21(2)47(83)70-34(23(4)75)49(85)63-10-8-32-67-28(18-94-32)52-68-27(17-95-52)48(84)62-9-7-11-96(5)6;1-5(2,3)4/h14,17-19,21-25,29-30,34-43,53-54,64,73-75,77-81H,7-13,15-16,56H2,1-6H3,(H13-,57,58,59,60,61,62,63,65,66,69,70,71,72,76,82,83,84,85,86,87,88);(H2,1,2,3,4)/t21?,22?,23?,24?,25?,29-,30+,34?,35?,36?,37+,38+,39-,40-,41?,42-,43-,53+,54-;/m0./s1
Klucz InChI
WUIABRMSWOKTOF-OCBSMOPSSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Chauvergne, J., et al. 1993. Bull. Cancer 80, 70.
Ikeda, S., et al. 1991. Anal. Biochem.192, 96.
Hait, W.N., et al. 1990. Cancer Res.50, 6636.
Arkin, H., et al. 1989. Cancer Res.49, 6556.
Wu, J.C., et al. 1983. J. Biol. Chem.258, 4694.
Takita, T., et al. 1968. Antibiotics21, 79.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Muta. 1B - Repr. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3