203303
Bisindolylmaleimide V
A cell-permeable negative control compound for protein kinase C inhibition studies (IC₅₀ >100 µM).
Synonim(y):
Bisindolylmaleimide V, 2,3- bis(1H-Indol-3-yl)-N-methylmaleimide, Ro 31-6045, 2,3-bis(1H-Indol-3-yl)-N-methylmaleimide, Ro 31-6045
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
red-orange
rozpuszczalność
DMSO: 10 mg/mL
methanol: 5 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C21H15N3O2/c1-24-20(25)18(14-10-22-16-8-4-2-6-12(14)16)19(21(24)26)15-11-23-17-9-5-3-7-13(15)17/h2-11,22-23H,1H3
Klucz InChI
SWAWYMIKGOHZMR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Negative control compound for protein kinase C inhibition
Ostrzeżenie
Inne uwagi
Davis, P.D., et al. 1992. J. Med. Chem.35, 177.
Toullec, D., et al. 1991. J. Biol. Chem.266, 15771.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3