1951-M
Bacytracyna
Synonim(y):
Altracyna, inhibitor PDI I, inhibitor izomerazy disiarczkowej białek I
About This Item
Polecane produkty
Formularz
solid
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
gray-white
rozpuszczalność
ethanol: soluble
water: soluble
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C66H103N17O16S.Zn/c1-9-35(6)52(69)66-81-48(32-100-66)63(97)76-43(26-34(4)5)59(93)74-42(22-23-50(85)86)58(92)83-53(36(7)10-2)64(98)75-40-20-15-16-25-71-55(89)46(29-49(68)84)78-62(96)47(30-51(87)88)79-61(95)45(28-39-31-70-33-72-39)77-60(94)44(27-38-18-13-12-14-19-38)80-65(99)54(37(8)11-3)82-57(91)41(21-17-24-67)73-56(40)90;/h12-14,18-19,31,33-37,39-48,52-54H,9-11,15-17,20-30,32,67,69H2,1-8H3,(H2,68,84)(H,71,89)(H,73,90)(H,74,93)(H,75,98)(H,76,97)(H,77,94)(H,78,96)(H,79,95)(H,80,99)(H,82,91)(H,83,92)(H,85,86)(H,87,88);
Klucz InChI
QSNOBVJFKSQBBD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Ostrzeżenie
Definicja jednostki
Rekonstytucja
Inne uwagi
Clive, D.R., et al. 1994. Exp. Cell Res. 214, 139.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2