Przejdź do
B5150
Bacitracin zinc salt
from Bacillus licheniformis, ~70,000 U/g
Synonim(y):
Zinc bacitracin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
375,00 zł
1250000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1220,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C66H101N17O16SZn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1486.07
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51282002
EC Number:
215-787-8
MDL number:
375,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Bacillus licheniformis
Quality Segment
form
powder
specific activity
~70,000 U/g
mp
250 °C (dec.) (lit.)
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
mode of action
cell wall synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Zn++].CCC(C)C(N)C1=NCC(S1)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@H](CCC([O-])=O)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)CC)C(=O)N[C@H]2CCCCNC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)[C@@H](CC([O-])=O)NC(=O)[C@H](Cc3cnc[nH]3)NC(=O)[C@@H](Cc4ccccc4)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](CCCN)NC2=O)[C@@H](C)CC
InChI
1S/C66H103N17O16S.Zn/c1-9-35(6)52(69)66-72-32-48(100-66)63(97)80-43(26-34(4)5)59(93)75-42(22-23-50(85)86)58(92)83-53(36(7)10-2)64(98)76-40-20-15-16-25-71-55(89)46(29-49(68)84)78-62(96)47(30-51(87)88)79-61(95)45(28-39-31-70-33-73-39)77-60(94)44(27-38-18-13-12-14-19-38)81-65(99)54(37(8)11-3)82-57(91)41(21-17-24-67)74-56(40)90;/h12-14,18-19,31,33-37,40-48,52-54H,9-11,15-17,20-30,32,67,69H2,1-8H3,(H2,68,84)(H,70,73)(H,71,89)(H,74,90)(H,75,93)(H,76,98)(H,77,94)(H,78,96)(H,79,95)(H,80,97)(H,81,99)(H,82,91)(H,83,92)(H,85,86)(H,87,88);/q;+2/p-2/t35?,36-,37-,40-,41+,42+,43-,44+,45-,46-,47+,48?,52?,53-,54-;/m0./s1
InChI key
NKULICGUDKGGRL-FCHFGNCGSA-L
General description
Chemical structure: peptide
Application
Bacitracin zinc salt is a peptide antibiotic used to study dysruption of bacterial cell wall synthesis at the level of peptidoglycan biosynthesis and isoprenyl metabolism. It is used to study the biosynthesis of sterols and squalene.
Biochem/physiol Actions
Bacitracin is a protease inhibitor. Antimicrobial spectrum: Gram-positive bacteria.
Mode of Action: Inhibits bacterial cell wall synthesis by inhibiting dephosphorylation of lipid pyrophosphate.
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR15591170227655
description
from Bacillus licheniformis, ~70,000 U/g
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
from Bacillus licheniformis, ≥65 IU/mg
description
from Bacillus colistinus
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
-
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
cell membrane | interferes
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
-
form
powder
form
powder or crystals
biological source
Bacillus licheniformis
biological source
-
biological source
Bacillus licheniformis
biological source
Bacillus colistinus
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)