Dokumenty
1.94613
Supelco
Isobutanol
for analysis EMPARTA® ACS
Synonim(y):
Isobutanol
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
klasa czystości
ACS reagent
temp. przechowywania
room temp
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
82.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
28 °C - closed cup