Kluczowe dokumenty
1.93715
Supelco
Chlorek kadmu
anhydrous, for analysis EMPLURA®
Synonim(y):
Cadmium chloride, Cadmium dichloride, Dichlorocadmium
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CdCl2
Masa cząsteczkowa:
183.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klasa czystości
anhydrous
gęstość pary
6.3 (vs air)
ciśnienie pary
10 mmHg ( 656 °C)
mp
568 °C (lit.)
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
Cl[Cd]Cl
InChI
1S/Cd.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
Klucz InChI
YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
Informacje prawne
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany