529575
Cadmium chloride hydrate
99.995% trace metals basis
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
6.3 (vs air)
Próba
99.995% trace metals basis
Postać
solid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: cadmium
zanieczyszczenia
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
gęstość
3.327 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O.Cl[Cd]Cl
InChI
1S/Cd.2ClH.H2O/h;2*1H;1H2/q+2;;;/p-2
Klucz InChI
OISMQLUZKQIKII-UHFFFAOYSA-L
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.