Dokumenty
1.93639
Supelco
Sodium molybdate
EMPLURA®
Synonim(y):
Sodium molybdate dihydrate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
MoNa2O4 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.95
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
linia produktu
EMPLURA®
temp. przechowywania
room temp
InChI
1S/Mo.2Na.4O/q;2*+1;;;2*-1
Klucz InChI
TVXXNOYZHKPKGW-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1