Kluczowe dokumenty
1.93282
Supelco
Dodekahydrat siarczanu glinowo-amonowego
for analysis EMPARTA® ACS
Synonim(y):
Aluminium ammonium sulfate dodecahydrate
About This Item
Wzór liniowy:
NH4Al(SO4)2 · 12 H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
453.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
klasa czystości
ACS reagent
temp. przechowywania
room temp
InChI
1S/Al.H3N.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;1H3;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;;;;;;;;;;;;;;;/p-3
Klucz InChI
WZUKKIPWIPZMAS-UHFFFAOYSA-K
Opakowanie
1.93282.0521: 500 g, Minimalna ilość zamówienia: 20
1.93282.5021: 5 kg, Minimalna ilość zamówienia: 4
Informacje prawne
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2